Key Documents
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Sinonimo/i:
Additivo C20 per flusso di fusione
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Grado
for X-ray fluorescence analysis
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
XRF: suitable
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
ausilio per la polverizzazione e il tabletting per spettrofotometria XRF
Risultati analitici
Identità (spettro IR): test superato
Al (alluminio): ≤ 0,001
Ba (bario): ≤ 0,001
Ca (calcio): ≤ 0,001
Co (cobalto): ≤ 0,001
Cr (cromo): ≤ 0,001
Cu (rame): ≤ 0,001
Fe (ferro): ≤ 0,001
K (potassio): ≤ 0,001
Mn (manganese): ≤ 0,001
Mo (molibdeno): ≤ 0,001
Ni (nichel): ≤ 0,001
Pb (piombo): ≤ 0,001
Si (silicio): ≤ 0,005
Sr (stronzio): ≤ 0,001
Ti (titanio): ≤ 0,001
V (vanadio): ≤ 0,001
Note legali
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2