SMB00145
8-Hydroxypinoresinol-4′-O-β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)[C@H]2OC[C@@H]3[C@H](OC[C@]23O)c4ccc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)c(OC)c4
InChI
1S/C26H32O12/c1-33-17-8-13(3-5-15(17)28)24-26(32)11-36-23(14(26)10-35-24)12-4-6-16(18(7-12)34-2)37-25-22(31)21(30)20(29)19(9-27)38-25/h3-8,14,19-25,27-32H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-,21+,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
GQLQVPZSTWXDBQ-ZOKOZUFBSA-N
WGK 3