Key Documents
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27D5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
oil
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Lipidomics
Caratteristiche e vantaggi
Contains 1% BHT
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1