700364L
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700364L-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1D3,2D2
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)