Key Documents
605735
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
9-cis,12-cis-Linoleic acid-13C18, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid-13C18, 13C Labeled linoleic acid, 13C Labeled telfairic acid
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
P. eboll.
229-230 °C/16 mmHg
Punto di fusione
-5 °C
Densità
0.957 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)