Key Documents
694940
Sigma-Aldrich
Linolenic Acid-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Linolenic Acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)713CO2H
Peso molecolare:
279.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
230-232 °C/1 mmHg
Punto di fusione
-11 °C
Densità
0.917 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
DTOSIQBPPRVQHS-JAYTYYOISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Linolenic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
L2376
Linolenic acid
Acido linoleico ≥99%
Sigma-Aldrich
L1376
Acido linoleico
P G Toral et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1213-1223 (2018-12-26)
The basis for marine lipid-induced milk fat depression (MFD) has not been established yet, but recent reports suggest the putative contribution of shifts in the ruminal metabolism of α-linolenic acid (ALA). To test this hypothesis, an isotopic tracer approach was