490423
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4595 (lit.)
P. ebollizione
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13.4 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?