489476
Glycerol-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol-13C3, 13C Labeled glycerol, Glycerin-13C3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
PEDCQBHIVMGVHV-VMIGTVKRSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
489476-1G | 4061841682769 |
489476-5G | 4061841682776 |
489476-500MG | 4061838062932 |