Key Documents
492027
Sigma-Aldrich
Calcium carbonate-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Carbonic-13C acid, calcium salt
About This Item
Formula condensata:
Ca13CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
825 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2/i1+1;
VTYYLEPIZMXCLO-YTBWXGASSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)