Key Documents
606235
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen carbonate-13C
About This Item
Formula condensata:
KH13CO3
Peso molecolare:
101.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)