Key Documents
P4308
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Sinonimo/i:
Potassium antimonate, hydrated
About This Item
Formula condensata:
KSb(OH)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
44.3-49.8% Sb (iodometric)
Stringa SMILE
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Potassium hexahydroxoantimonate(V) can be used as a precursor salt to synthesize:
  • Antimony oxide (Sb2O3), which is applicable as a sorbent material for the removal of cobalt from radioactive waste.
  • Amphiphilic antimony(V)complexes.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)