Documenti fondamentali
490768
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate-13C
98 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled sodium carbonate, Calcined soda-13C, Carbonic acid disodium salt-13C, Soda ash-13C
About This Item
Formula condensata:
Na213CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
490768-1G4061832402505
490768-5G4061841682844