S6297
Bicarbonato di sodio
BioXtra, 99.5-100.5%
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
99.5-100.5%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- McCoy′s 5A medium to culture cell line BCRC 60187
- minimum essential medium α (MEMα) to culture rat skeletal myoblasts
- F-12K medium to culture bioartificial pancreas (BAP)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)