Documenti fondamentali
W700433
Sigma-Aldrich
Bicarbonato di sodio
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Sodium hydrogenate carbonate
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W700433-10KG-K4065266408393
W700433-25KG-K4065266408416
W700433-1KG-K4065266408409
W700433-SAMPLE-K4065266408430