Documenti fondamentali
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Formula condensata:
(DOCH2)2CHOD
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
698 °F
Composizione
D2O and H2O, ≤1.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4676 (lit.)
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)