Z413097
Aldrich® micro distilling splitter head
Jacketed, Overall H 260 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Alt. complessiva
260 mm
Prof. immersione
50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413097-1EA | 4061837619731 |