Documenti fondamentali
Z413399
Sigma-Aldrich
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 24/40 (3)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
Alt. complessiva
490 mm
Prof. immersione
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Has two 4 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z413399-1EA4061832131993