Z223328
Multi-purpose distillation head
Overall H 430 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E.
48 mm
Alt. complessiva
430 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)