Z174548
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: threaded14/20
Categorie correlate
Descrizione generale
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z174548-1EA | 4061832110127 |