Documenti fondamentali
SYNA542440
Synthware vacuum jacketed distillation head
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A542440, glass distilling head
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A542440
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)