Documenti fondamentali
Z247731
Coors high-alumina crucible cover
diam. 48 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65611
Diametro
48 mm
Descrizione generale
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247634
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247731-1EA4061833308622