Z247642
Coors™ high-alumina crucible
High form, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
High-Alumina Crucible
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65505
Altezza
61 mm
Capacità
100 mL
Diametro sommità
58 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247642-1EA | 4061835575312 |