Documenti fondamentali
Z246581
Nickel crucible
low form, capacity 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Capacità
250 mL
diam. × alt.
82 mm × 60 mm
Spessore
0.035 in.
Descrizione generale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)