Z246441
Nickel crucible
High form, capacity 20 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Capacità
20 mL
diam. × alt.
38 mm × 35 mm
Spessore
0.021 in.
Descrizione generale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)