Documenti fondamentali
Z562114
Platinum crucible
standard, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
crucibles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BC14
Capacità
50 mL
Diam. × Alt. piastra
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
Peso
39.0 g+/- 5%
Applicazioni
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caratteristiche e vantaggi
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10