Documenti fondamentali
Z561754
Coors high alumina combustion boat
capacity 20 mL
Sinonimo/i:
Combustion Boat
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65566
Lungh. × Largh. × Alt.
105 mm × 22 mm × 14.5 mm
Capacità
20 mL
Applicazioni
Coors high alumina combustion boat has been used in the preparation of gold (Au) substrates for use in a complementary “conductance plateau” technique, the scanning tunneling microscopy (STM) current-distance (I(s)) experiment.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z561754-1EA4061835575480