Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
85 mm × 13 mm × 10 mm
Capacità
9 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685410-1EA | 4061833571989 |