Documenti fondamentali
Z562238
Platinum crucible
micro, capacity 5 mL
Sinonimo/i:
crucibles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
platinum
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BMC4
Altezza
22 mm
Larg. base
12.0 mm
Capacità
5 mL
Diam. × Alt. piastra
20.5 mm × 22 mm , Base 22 mm
Largh. sommità
20.5 mm
Peso
7 g+/- 5%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z562238-1EA4061833570036