Documenti fondamentali
Z685364
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, with handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
60 mm × 9 mm × 9 mm
Capacità
3 mL
Descrizione generale
Platinum labware has excellent resistance to acids such as acetic, hydrochloric, hydrofluoric, hydroiodic, nitric, selenic, and sulfuric, and to oxidation at high temperatures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Platinum crucible standard, capacity 10 mL
Z562025
Platinum crucible
Platinum crucible lid fits 10 mL crucible
Z562033
Platinum crucible lid
Platinum crucible standard, capacity 15 mL
Z562041
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 25 mL
Z562076
Platinum crucible
Platinum crucible standard, capacity 30 mL
Z562092
Platinum crucible