Documenti fondamentali
Z247758
Coors high-alumina crucible cover
diam. 59 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65613
Diametro
59 mm
Descrizione generale
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247642
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)