Documenti fondamentali
Z115118
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 12 ea
diam. × alt.
20 mm × 65 mm
Volume
5 mL
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)