Z115134
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 1 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 44 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diam. × alt.
13 mm × 44 mm
Volume
1 mL
Raccordi
13-425 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota a piè di pagina
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115134-12EA | 4061832314273 |