Z183016
Serum-finish V-Vials®
volume 3 mL, mouth O.D. 20 mm, diam. × H 20 mm × 46 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
diam. × alt.
20 mm × 46 mm
D.E. imboccatura
20 mm
Volume
3 mL
Descrizione generale
Vials only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Uses 11 mm aluminum seals. The 0.1mL size fits standard GC autosamplers.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)