Z156566
Aldrich® mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Descrizione generale
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2 psi) pressures.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z156566-1EA | 4061833303375 |