Z104329
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
5-7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z104329-1EA | 4061832109473 |