Z164313
Black plastic caps
Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 20-400, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-faced rubber liner
black phenolic cap
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z164313-100EA | 4061832326061 |