23228
Amber storage bottles
volume 30 mL, O.D. × H 32 mm × 80 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 30ML PK12
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caratteristiche
closure type screw top bottle
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
32 mm × 80 mm
Diam. setto × spess. totale × spess. PTFE
18 mm × 125 mil × 2 mil
Volume
30 mL
Raccordi
thread for 20-400
Categorie correlate
Applicazioni
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)