Documenti fondamentali
Z190047
Sigma-Aldrich
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Sinonimo/i:
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Giunto
joint threaded33-400
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 220976
Alt. × Diam.
208 mm × 96 mm , Cap off size
Capacità
1000 mL
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3