23230-U
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 120ML PK12
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Caratteristiche
closure type screw top bottle
pre-assembled
Confezionamento
pkg of 12 ea
D.E. × alt.
49 mm × 114 mm
Volume
120 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Ricambio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)