Z262900
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (28-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216840
Capacità
16 oz (500 mL)
diam. × alt.
75 mm × 168 mm
Colore
amber
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)