Documenti fondamentali
Z115061
Supelco
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
Screw-Top V-Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 12 ea
Dimens. tappo
13-425
diam. × alt.
13 mm × 44 mm
Volume
1 mL
Raccordi
thread for 13-425
Descrizione generale
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z115061-12EA4061837596384