Z105732
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 108 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37972-0000
Larghezza
108 mm
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105732-1EA | 4061832261850 |