Documenti fondamentali
Z400521
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 250 ‑ 500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Caratteristiche
for flask size 250 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8064-13
diam. × lung.
1 in. × 1 in.
Descrizione generale
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Note legali
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2