Z508624
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 160 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8085-23
Larghezza
160 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508624-1EA | 4061832364070 |