Documenti fondamentali
Z566306
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 10 mm, L 650 mm
Sinonimo/i:
PTFE Stirrer, Stirring Shaft
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.0565.10.1
Lunghezza
650 mm
Diam. asta
10 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z566306-1EA4061833300428