Documenti fondamentali
Z238716
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.565.1
Lunghezza
650 mm
Diam. asta
9.5 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
PTFE stirrer shaft shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Z566292
PTFE stirrer shaft