Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.255.2
Lunghezza
550 mm
Diametro pala
60 mm
Diam. asta
9.5 mm
Descrizione generale
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)