Documenti fondamentali
Z105724
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 75 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37971-0000
Larghezza
75 mm
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z105724-1EA4061832261843