W527602
L-Isoleucine
99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Saggio
99%
Stato
crystalline powder
Attività ottica
[α]20/D +38.6 to +42.5°, c = 4 in 6 M HCl
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: This article discusses the metabolic pathways associated with bacterial infections in livestock, potentially useful for chemists studying metabolic pathways and their linkage to immune responses (Chen et al., 2024).
- Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: This study explores the solubility and solvation thermodynamics of l-isoleucine, providing critical data for chemists working with pharmaceutical formulations and solubility studies (Chakraborty et al., 2024).
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.