Documenti fondamentali
8.16008
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Isoleucine, iso-Leucine, Ile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-798-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Punto di fusione
279-280 °C (decomposition)
Solubilità
40 g/L
Densità bulk
470 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in HCl 6 mol/l): +39.5 - +41.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1